Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pre-mRNA-splicing factor SPF27 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pre-mRNA-splicing factor SPF27, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5706-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937159
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005863.1
Pre-mRNA-splicing factor SPF27 Protein
Research Use Only
BCAS2
Recombinant Protein
E. coli
AGTGLVAGEV VVDALPYFDQ GYEAPGVREA AAALVEEETR RYRPTKNYLS YLTAPDYSAF ETDIMRNEFE RLAARQPIEL LSMKRYELPA PSSGQKNDIT AWQECVNNSM AQLEHQAVRI ENLELMSQHG CNAWKVYNEN LVHMIEHAQK ELQKLRKHIQ DLNWQRKNMQ LTAGSKLREM ESNWVSLVSK NYEIERTIVQ LENEIYQIKQ QHGEANKENI RQDF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10286
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol