Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRDX3 Protein
A cDNA sequence encoding the PRDX3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | PRDX3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The specific activity was found to be approximately 82-83 pmole/min/microg. The enzymatic activity was confirmed by measuring the remaining peroxide after incubation of PRDX3 and peroxide for 20 min at room temperature. Specific activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25C for 1 minute. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935328
|
enQuireBio™
QP10839-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925328
|
enQuireBio™
QP10839-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915328
|
enQuireBio™
QP10839-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PRDX3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPAVTQHAPY FKGTAVVNGE FKDLSLDDFK GKYLVLFFYP LDFTFVCPTE IVAFSDKANE FHDVNCEVVA VSVDSHFSHL AWINTPRKNG GLGHMNIALL SDLTKQISRD YGVLLEGSGL ALRGLFIIDP NGVIKHLSVN DLPVGRSVEE TLRLVKAFQY VETHGEVCPA NWTPDSPTIK PSPAASKEYF QKVNQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The specific activity was found to be approximately 82-83 pmole/min/microg. The enzymatic activity was confirmed by measuring the remaining peroxide after incubation of PRDX3 and peroxide for 20 min at room temperature. Specific activity is defined as the amount of hydroperoxide that 1ug of enzyme can reduce at 25C for 1 minute. | |
Human | |
Untagged | |
The PRDX3 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, and 10% glycerol. |