Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PQBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the PQBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PQBP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942599
|
enQuireBio™
QP13131-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932599
|
enQuireBio™
QP13131-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922599
|
enQuireBio™
QP13131-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PQBP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PQBP1 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 100mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPLPVA LQTRLAKRGI LKHLEPEPEE EIIAEDYDDD PVDYEATRLE GLPPSWYKVF DPSCGLPYYW NADTDLVSWL SPHDPNSVVT KSAKKLRSSN ADAEEKLDRS HDKSDRGHDK SDRSHEKLDR GHDKSDRGHD KSDRDRERGY DKVDRERERD RERDRDRGYD KADREEGKER RHHRREELAP YPKSKKAVSR KDEELDPMDP SSYSDAPRGT WSTGLPKRNE AKTGADTTAA GPLFQQRPYP SPGAVLRANA EASRTKQQD | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |