Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP3R1 Protein
A cDNA sequence encoding the PPP3R1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PPP3R1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15982589
|
enQuireBio™
QP13129-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15972589
|
enQuireBio™
QP13129-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962589
|
enQuireBio™
QP13129-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PPP3R1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PPP3R1 Human solution (1 mg/1ml) containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, 0.1M NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGNEASYPLE MCSHFDADEI KRLGKRFKKL DLDNSGSLSV EEFMSLPELQ QNPLVQRVID IFDTDGNGEV DFKEFIEGVS QFSVKGDKEQ KLRFAFRIYD MDKDGYISNG ELFQVLKMMV GNNLKDTQLQ QIVDKTIINA DKDGDGRISF EEFCAVVGGL DIHKKMVVDV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |