Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP3CA Protein
A cDNA sequence encoding the PPP3CA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | PPP3CA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932589
|
enQuireBio™
QP13128-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952589
|
enQuireBio™
QP13128-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942589
|
enQuireBio™
QP13128-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PPP3CA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PPP3CA solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT, 1mM EDTA and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH TGSMSEPKAI DPKLSTTDRV VKAVPFPPSH RLTAKEVFDN DGKPRVDILK AHLMKEGRLE ESVALRIITE GASILRQEKN LLDIDAPVTV CGDIHGQFFD LMKLFEVGGS PANTRYLFLG DYVDRGYFSI ECVLYLWALK ILYPKTLFLL RGNHECRHLT EYFTFKQECK IKYSERVYDA CMDAFDCLPL AALMNQQFLC VHGGLSPEIN TLDDIRKLDR FKEPPAYGPM CDILWSDPLE DFGNEKTQEH FTHNTVRGCS YFYSYPAVCE FLQHNNLLSI LRAHEAQDAG YRMYRKSQTT GFPSLITIFS APNYLDVYNN KAAVLKYENN VMNIRQFNCS PHPYWLPNFM DVFTWSLPFV GEKVTEMLVN VLNICSDDEL GSEEDGFDGA TAAARKEVIR NKIRAIGKMA RVFSVLREES ESVLTLKGLT PTGMLPSGVL SGGKQTLQSA IKGFSPQHKI TSFEEAKGLD RINERMPPRR DAMPSDANLN SINKALTSET NGTDSNGSNS SNIQ | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |