Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP2CB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPP2CB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8342-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034121
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001009552.1
PPP2CB Protein
Research Use Only
PPP2CB
Recombinant Protein
E. coli
MDDKAFTKEL DQWVEQLNEC KQLNENQVRT LCEKAKEILT KESNVQEVRC PVTVCGDVHG QFHDLMELFR IGGKSPDTNY LFMGDYVDRG YYSVETVTLL VALKVRYPER ITILRGNHES RQITQVYGFY DECLRKYGNA NVWKYFTDLF DYLPLTALVD GQIFCLHGGL SPSIDTLDHI RALDRLQEVP HEGPMCDLLW SDPDDRGGWG ISPRGAGYTF GQDISETFNH ANGLTLVSRA HQLVMEGYNW CHDRNVVTIF SAPNYCYRCG NQAAIMELDD TLKYSFLQFD PAPRRGEPHV TRRTPDYFL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5516
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol