Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP1R1A Protein
A cDNA sequence encoding the PPP1R1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
103.00€ - 4118.00€
Especificaciones
Nombre PPP1R1A Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15912579 Ver documentos enQuireBio™
QP13124-1MG
1 mg 4118.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
15922579 Ver documentos enQuireBio™
QP13124-20UG
20 μg 160.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
15932579 Ver documentos enQuireBio™
QP13124-5UG
5 μg 103.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
PPP1R1A Protein
His
Human
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MEQDNSPRKI QFTVPLLEPH LDPEAAEQIR RRRPTPATLV LTSDQSSPEI DEDRIPNPHL KSTLAMSPRQ RKKMTRITPT MKELQMMVEH HLGQQQQGEE PEGAAESTGT QESRPPGIPD TEVESRLGTS GTAKKTAECI PKTHERGSKE PSTKEPSTHI PPLDSKGANS VLEHHHHHH