Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP1CC Protein
A cDNA sequence encoding the PPP1CC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 5501 |
---|---|
Nombre | PPP1CC Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | PPP1CC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925318
|
enQuireBio™
QP10836-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945318
|
enQuireBio™
QP10836-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935318
|
enQuireBio™
QP10836-50UG |
50 μg |
7875.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
5501 | |
Research Use Only | |
PPP1CC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADLDKLNID SIIQRLLEVR GSKPGKNVQL QENEIRGLCL KSREIFLSQP ILLELEAPLK ICGDIHGQYY DLLRLFEYGG FPPESNYLFL GDYVDRGKQS LETICLLLAY KIKYPENFFL LRGNHECASI NRIYGFYDEC KRRYNIKLWK TFTDCFNCLP IAAIVDEKIF CCHGGLSPDL QSMEQIRRIM RPTDVPDQGL LCDLLWSDPD KDVLGWGEND RGVSFTFGAE VVAKFLHKHD LDLICRAHQV VEDGYEFFAK RQLVTLFSAP NYCGEFDNAG AMMSVDETLM CSFQILKPAE KKKPNATRPV TPPRGMITKQ AKK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |
PPP1CC Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 700 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Human | |
His | |
The PPP1CC protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol. |