Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6519-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_066283.1
PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha Protein
Research Use Only
PPM1A
Recombinant Protein
E. coli
GAFLDKPKME KHNAQGQGNG LRYGLSSMQG WRVEMEDAHT AVIGLPSGLE SWSFFAVYDG HAGSQVAKYC CEHLLDHITN NQDFKGSAGA PSVENVKNGI RTGFLEIDEH MRVMSEKKHG ADRSGSTAVG VLISPQHTYF INCGDSRGLL CRNRKVHFFT QDHKPSNPLE KERIQNAGGS VMIQRVNGSL AVSRALGDFD YKCVHGKGPT EQLVSPEPEV HDIERSEEDD QFIILACDGI WDVMGNEELC DFVRSRLEVT DDLEKVCNEV VDTCLYKGSR DNMSVILICF PNAPKVSPEA VKKEAELDKY LECRVEEIIK KQGEGVPDLV HVMRTLASEN IPSLPPGGEL ASKRNVIEAV YNRLNPYKND DTDSTSTDDM W
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5494
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol