missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6519-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16023880

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_066283.1
PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha Protein
Research Use Only
PPM1A
Recombinant Protein
E. coli
GAFLDKPKME KHNAQGQGNG LRYGLSSMQG WRVEMEDAHT AVIGLPSGLE SWSFFAVYDG HAGSQVAKYC CEHLLDHITN NQDFKGSAGA PSVENVKNGI RTGFLEIDEH MRVMSEKKHG ADRSGSTAVG VLISPQHTYF INCGDSRGLL CRNRKVHFFT QDHKPSNPLE KERIQNAGGS VMIQRVNGSL AVSRALGDFD YKCVHGKGPT EQLVSPEPEV HDIERSEEDD QFIILACDGI WDVMGNEELC DFVRSRLEVT DDLEKVCNEV VDTCLYKGSR DNMSVILICF PNAPKVSPEA VKKEAELDKY LECRVEEIIK KQGEGVPDLV HVMRTLASEN IPSLPPGGEL ASKRNVIEAV YNRLNPYKND DTDSTSTDDM W
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5494
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales