Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIL3 Protein
A cDNA sequence encoding the PPIL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 53938 |
---|---|
Nombre | PPIL3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | PPIL3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955308
|
enQuireBio™
QP10833-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945308
|
enQuireBio™
QP10833-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935308
|
enQuireBio™
QP10833-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
53938 | |
Research Use Only | |
PPIL3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSVTLHTDVG DIKIEVFCER TPKTCENFLA LCASNYYNGC IFHRNIKGFM VQTGDPTGTG RGGNSIWGKK FEDEYSEYLK HNVRGVVSMA NNGPNTNGSQ FFITYGKQPH LDMKYTVFGK VIDGLETLDE LEKLPVNEKT YRPLNDVHIK DITIHANPFA Q | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
PPIL3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 280 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
His | |
PPIL3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |