missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PPIL2 Protein

A cDNA sequence encoding the PPIL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10832-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15915308

  • 7875.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

23759
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 290 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin.
Human
His
The PPIL2 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
PPIL2 Protein
Research Use Only
PPIL2
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGKRQHQKDK MYITCAEYTH FYGGKKPDLP QTNFRRLPFD HCSLSLQPFV YPVCTPDGIV FDLLNIVPWL KKYGTNPSNG EKLDGRSLIK LNFSKNSEGK YHCPVLFTVF TNNTHIVAVR TTGNVYAYEA VEQLNIKAKN FRDLLTDEPF SRQDIITLQD PTNLDKFNVS NFYHVKNNMK IIDPDEEKAK QDPSYYLKNT NAETRETLQE YKEFKGDEI LAATMKAPEK KKVDKLNAAH YSTGKVSASF TSTAMVPETT EAAAIDEDV LRYQFVKKKG YVRLHTNKGD LNLELHCDLT PKTCENFIRL CKKHYYDGTI FHRSIRNFVI QGGDPTGTGT GGESYWGKPF KDEFRPNLSH TGRGILSMAN SGPNSNRSQF FITFRSCAYL DKKHTIFGRV VGGFDVLTAM ENVESDPKTD RPKEEIRIDA TTVFVDPYEE ADAQIAQERK TQLKVAPETK VKSSQPQAGS QGPQTFRQGV GKYINPAATE QQRKSPQPVP LSPCPRRSPV GVLGTSAPGS SRLPDDH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales