Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIL2 Protein
A cDNA sequence encoding the PPIL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 23759 |
---|---|
Nombre | PPIL2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | PPIL2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925308
|
enQuireBio™
QP10832-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905308
|
enQuireBio™
QP10832-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915308
|
enQuireBio™
QP10832-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
23759 | |
Research Use Only | |
PPIL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGKRQHQKDK MYITCAEYTH FYGGKKPDLP QTNFRRLPFD HCSLSLQPFV YPVCTPDGIV FDLLNIVPWL KKYGTNPSNG EKLDGRSLIK LNFSKNSEGK YHCPVLFTVF TNNTHIVAVR TTGNVYAYEA VEQLNIKAKN FRDLLTDEPF SRQDIITLQD PTNLDKFNVS NFYHVKNNMK IIDPDEEKAK QDPSYYLKNT NAETRETLQE YKEFKGDEI LAATMKAPEK KKVDKLNAAH YSTGKVSASF TSTAMVPETT EAAAIDEDV LRYQFVKKKG YVRLHTNKGD LNLELHCDLT PKTCENFIRL CKKHYYDGTI FHRSIRNFVI QGGDPTGTGT GGESYWGKPF KDEFRPNLSH TGRGILSMAN SGPNSNRSQF FITFRSCAYL DKKHTIFGRV VGGFDVLTAM ENVESDPKTD RPKEEIRIDA TTVFVDPYEE ADAQIAQERK TQLKVAPETK VKSSQPQAGS QGPQTFRQGV GKYINPAATE QQRKSPQPVP LSPCPRRSPV GVLGTSAPGS SRLPDDH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
PPIL2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 290 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
His | |
The PPIL2 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |