Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIH Protein
A cDNA sequence encoding the PPIH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 10465 |
---|---|
Nombre | PPIH Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | PPIH |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942559
|
enQuireBio™
QP13117-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922559
|
enQuireBio™
QP13117-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932559
|
enQuireBio™
QP13117-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10465 | |
Research Use Only | |
PPIH | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in phosphate buffered saline pH 7.4. |
PPIH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASAVANSSPVNP VVFFDVSIGG QEVGRMKIEL FADVVPKTAE NFRQFCTGEF RKDGVPIGYK GSTFHRVIKD FMIQGGDFVN GDGTGVASIY RGPFADENFK LRHSAPGLLS MANSGPSTNG CQFFITCSKC DWLDGKHVVF GKIIDGLLVM RKIENVPTGP NNKPKLPVVI SQCGEM | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |