Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIAL4A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPIAL4A, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001137355.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 653505 |
Nombre | PPIAL4A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013671
|
enQuireBio™
QP8269-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033671
|
enQuireBio™
QP8269-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16023671
|
enQuireBio™
QP8269-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043671
|
enQuireBio™
QP8269-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053671
|
enQuireBio™
QP8269-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063671
|
enQuireBio™
QP8269-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001137355.1 | |
PPIAL4A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
653505 | |
Research Use Only | |
PPIAL4A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVNSVVFFDI TVDGKPLGRI SIKLFADKIL KTAENFRALS TGEKGFRYKG SCFHRIIPGF MCQGGDFTRH NGTGDKSIYG EKFDDENLIR KHTGSGILSM ANAGPNTNGS QFFICAAKTE WLDGKHVAFG KVKERVNIVE AMEHFGYRNS KTSKKITIAD CGQF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |