Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIAL4A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPIAL4A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8269-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013671
  • 645.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001137355.1
PPIAL4A Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
653505
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PPIAL4A
Recombinant Protein
E. coli
MVNSVVFFDI TVDGKPLGRI SIKLFADKIL KTAENFRALS TGEKGFRYKG SCFHRIIPGF MCQGGDFTRH NGTGDKSIYG EKFDDENLIR KHTGSGILSM ANAGPNTNGS QFFICAAKTE WLDGKHVAFG KVKERVNIVE AMEHFGYRNS KTSKKITIAD CGQF