Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPCDC Protein
A cDNA sequence encoding the PPCDC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 60490 |
---|---|
Nombre | PPCDC Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | PPCDC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15982549
|
enQuireBio™
QP13115-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15972549
|
enQuireBio™
QP13115-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962549
|
enQuireBio™
QP13115-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
60490 | |
Research Use Only | |
PPCDC | |
Human | |
His | |
The PPCDC protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
PPCDC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEPKASCPAA APLMERKFHV LVGVTGSVAA LKLPLLVSKL LDIPGLEVAV VTTERAKHFY SPQDIPVTLY SDADEWEMWK SRSDPVLHID LRRWADLLLV APLDANTLGK VASGICDNLL TCVMRAWDRS KPLLFCPAMN TAMWEHPITA QQVDQLKAFG YVEIPCVAKK LVCGDEGLGA MAEVGTIVDK VKEVLFQHSG FQQS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |