missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PPARG Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPARG, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6518-ye-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16053870

  • 1190.00€ / 200 microgramos


Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

NP_005028.4
PPARG Protein
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 1
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
5468
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PPARG
Recombinant Protein
Yeast
MGETLGDSPI DPESDSFTDT LSANISQEMT MVDTEMPFWP TNFGISSVDL SVMEDHSHSF DIKPFTTVDF SSISTPHYED IPFTRTDPVV ADYKYDLKLQ EYQSAIKVEP ASPPYYSEKT QLYNKPHEEP SNSLMAIECR VCGDKASGFH YGVHACEGCK GFFRRTIRLK LIYDRCDLNC RIHKKSRNKC QYCRFQKCLA VGMSHNAIRF GRMPQAEKEK LLAEISSDID QLNPESADLR ALAKHLYDSY IKSFPLTKAK ARAILTGKTT DKSPFVIYDM NSLMMGEDKI KFKHITPLQE QSKEVAIRIF QGCQFRSVEA VQEITEYAKS IPGFVNLDLN DQVTLLKYGV HEIIYTMLAS LMNKDGVLIS EGQGFMTREF LKSLRKPFGD FMEPKFEFAV KFNALELDDS DLAIFIAVII LSGDRPGLLN VKPIEDIQDN LLQALELQLK LNHPESSQLF AKLLQKMTDL RQIVTEH
Videos
Documentos