Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPA2 Protein
A cDNA sequence encoding the PPA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 3185.00€
Especificaciones
Nombre PPA2 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15932549 Ver documentos enQuireBio™
QP13114-1MG
1 mg 3185.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-01-2020
Añadir a la cesta
15942549 Ver documentos enQuireBio™
QP13114-20UG
20 μg 161.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-01-2020
Añadir a la cesta
15952549 Ver documentos enQuireBio™
QP13114-5UG
5 μg 107.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
PPA2 Protein
His
Human
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSALYHTEE RGQPCSQNYR LFFKNVTGHY ISPFHDIPLK VNSKEENGIP MKKARNDEYE NLFNMIVEIP RWTNAKMEIA TKEPMNPIKQ YVKDGKLRYV ANIFPYKGYI WNYGTLPQTW EDPHEKDKST NCFGDNDPID VCEIGSKILS CGEVIHVKIL GILALIDEGE TDWKLIAINA NDPEASKFHD IDDVKKFKPG YLEATLNWFR LYKVPDGKPE NQFAFNGEFK NKAFALEVIK STHQCWKALL MKKCNGGAIN CTNVQISDSP FRCTQEEARS LVESVSSSPN KESNEEEQVW HFLGK