Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POU domain class 2-associating factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) POU domain class 2-associating factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006226.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5450 |
Nombre | POU domain class 2-associating factor 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16009520
|
enQuireBio™
QP7577-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16029520
|
enQuireBio™
QP7577-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16019520
|
enQuireBio™
QP7577-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16039520
|
enQuireBio™
QP7577-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049520
|
enQuireBio™
QP7577-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059520
|
enQuireBio™
QP7577-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006226.2 | |
POU domain class 2-associating factor 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5450 | |
Research Use Only | |
POU2AF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLWQKPTAPE QAPAPARPYQ GVRVKEPVKE LLRRKRGHAS SGAAPAPTAV VLPHQPLATY TTVGPSCLDM EGSVSAVTEE AALCAGWLSQ PTPATLQPLA PWTPYTEYVP HEAVSCPYSA DMYVQPVCPS YTVVGPSSVL TYASPPLITN VTTRSSATPA VGPPLEGPEH QAPLTYFPWP QPLSTLPTST LQYQPPAPAL PGPQFVQLPI SIPEPVLQDM EDPRRAASSL TIDKLLLEEE DSDAYALNHT LSVEGF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |