Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POU domain class 2-associating factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) POU domain class 2-associating factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7577-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16019520
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006226.2
POU domain class 2-associating factor 1 Protein
Research Use Only
POU2AF1
Recombinant Protein
E. coli
MLWQKPTAPE QAPAPARPYQ GVRVKEPVKE LLRRKRGHAS SGAAPAPTAV VLPHQPLATY TTVGPSCLDM EGSVSAVTEE AALCAGWLSQ PTPATLQPLA PWTPYTEYVP HEAVSCPYSA DMYVQPVCPS YTVVGPSSVL TYASPPLITN VTTRSSATPA VGPPLEGPEH QAPLTYFPWP QPLSTLPTST LQYQPPAPAL PGPQFVQLPI SIPEPVLQDM EDPRRAASSL TIDKLLLEEE DSDAYALNHT LSVEGF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5450
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol