Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Potassium-transporting ATPase subunit beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Potassium-transporting ATPase subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5692-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937049
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000696.1
Potassium-transporting ATPase subunit beta Protein
Research Use Only
ATP4B
Recombinant Protein
Yeast
CLYVLMQTVD PYTPDYQDQL RSPGVTLRPD VYGEKGLEIV YNVSDNRTWA DLTQTLHAFL AGYSPAAQED SINCTSEQYF FQESFRAPNH TKFSCKFTAD MLQNCSGLAD PNFGFEEGKP CFIIKMNRIV KFLPSNGSAP RVDCAFLDQP RELGQPLQVK YYPPNGTFSL HYFPYYGKKA QPHYSNPLVA AKLLNIPRNA EVAIVCKVMA EHVTFNNPHD PYEGKVEFKL KIEK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
496
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol