Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Polypyrimidine tract-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Polypyrimidine tract-binding protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
710.00€ - 1985.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002810.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5725 |
Nombre | Polypyrimidine tract-binding protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942848
|
enQuireBio™
QP10096-MA-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15952848
|
enQuireBio™
QP10096-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15932848
|
enQuireBio™
QP10096-MA-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002810.1 | |
Polypyrimidine tract-binding protein 1 | |
Not determined. | |
Full length of Isoform 3 | |
Human | |
Flag | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5725 | |
Research Use Only | |
PTBP1 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
MDGIVPDIAV GTKRGSDELF STCVTNGPFI MSSNSASAAN GNDSKKFKGD SRSAGVPSRV IHIRKLPIDV TEGEVISLGL PFGKVTNLLM LKGKNQAFIE MNTEEAANTM VNYYTSVTPV LRGQPIYIQF SNHKELKTDS SPNQARAQAA LQAVNSVQSG NLALAASAAA VDAGMAMAGQ SPVLRIIVEN LFYPVTLDVL HQIFSKFGTV LKIITFTKNN QFQALLQYAD PVSAQHAKLS LDGQNIYNAC CTLRIDFSKL TSLNVKYNND KSRDYTRPDL PSGDSQPSLD QTMAAAFGAP GIISASPYAG AGFPPTFAIP QAAGLSVPNV HGALAPLAIP SAAAAAAAAG RIAIPGLAGA GNSVLLVSNL NPERVTPQSL FILFGVYGDV QRVKILFNKK ENALVQMADG NQAQLAMSHL NGHKLHGKPI RITLSKHQNV QLPREGQEDQ GLTKDYGNSP LHRFKKPGSK NFQNIFPPSA TLHLSNIPPS VSEEDLKVLF SSNGGVVKGF KFFQKDRKMA LIQMGSVEEA VQALIDLHNH DLGENHHLRV SFSKSTI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |