Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Polypyrimidine tract-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Polypyrimidine tract-binding protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10096-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15952848
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002810.1
Polypyrimidine tract-binding protein 1
Research Use Only
PTBP1
Recombinant Protein
Mammal
MDGIVPDIAV GTKRGSDELF STCVTNGPFI MSSNSASAAN GNDSKKFKGD SRSAGVPSRV IHIRKLPIDV TEGEVISLGL PFGKVTNLLM LKGKNQAFIE MNTEEAANTM VNYYTSVTPV LRGQPIYIQF SNHKELKTDS SPNQARAQAA LQAVNSVQSG NLALAASAAA VDAGMAMAGQ SPVLRIIVEN LFYPVTLDVL HQIFSKFGTV LKIITFTKNN QFQALLQYAD PVSAQHAKLS LDGQNIYNAC CTLRIDFSKL TSLNVKYNND KSRDYTRPDL PSGDSQPSLD QTMAAAFGAP GIISASPYAG AGFPPTFAIP QAAGLSVPNV HGALAPLAIP SAAAAAAAAG RIAIPGLAGA GNSVLLVSNL NPERVTPQSL FILFGVYGDV QRVKILFNKK ENALVQMADG NQAQLAMSHL NGHKLHGKPI RITLSKHQNV QLPREGQEDQ GLTKDYGNSP LHRFKKPGSK NFQNIFPPSA TLHLSNIPPS VSEEDLKVLF SSNGGVVKGF KFFQKDRKMA LIQMGSVEEA VQALIDLHNH DLGENHHLRV SFSKSTI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5725
50 μg
Not determined.
Full length of Isoform 3
Human
Flag
Tris-based buffer, 50% glycerol