Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Polycomb complex protein BMI-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Polycomb complex protein BMI-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8441-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001190991.1
Polycomb complex protein BMI-1 Protein
Research Use Only
BMI1
Recombinant Protein
E. coli
MHRTTRIKIT ELNPHLMCVL CGGYFIDATT IIECLHSFCK TCIVRYLETS KYCPICDVQV HKTRPLLNIR SDKTLQDIVY KLVPGLFKNE MKRRRDFYAA HPSADAANGS NEDRGEVADE DKRIITDDEI ISLSIEFFDQ NRLDRKVNKD KEKSKEEVND KRYLRCPAAM TVMHLRKFLR SKMDIPNTFQ IDVMYEEEPL KDYYTLMDIA YIYTWRRNGP LPLKYRVRPT CKRMKISHQR DGLTNAGELE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100532731
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol