Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR3K Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) POLR3K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6512-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053830
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057394.3
POLR3K Protein
Research Use Only
POLR3K
Recombinant Protein
E. coli
MLLFCPGCGN GLIVEEGQRC HRFSCNTCPY VHNITRKVTN RKYPKLKEVD DVLGGAAAWE NVDSTAESCP KCEHPRAYFM QLQTRSADEP MTTFYKCCNA QCGHRWRD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51728
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol