Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLL Protein
A cDNA sequence encoding the POLL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | POLL Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952489
|
enQuireBio™
QP13094-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932489
|
enQuireBio™
QP13094-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942489
|
enQuireBio™
QP13094-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
POLL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The POLL solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLMHHQKYLQ RFLGGKREKK QKEACSIPGI GKRMAEKIIE ILESGHLRKL DHISESVPVL ELFSNIWGAG TKTAQMWYQQ GFRSLEDIRS QASLTTQQAI GLKHYSDFLE RMPREEATEI EQTVQKAAQA FNSGLLCVAC GSYRRGKATC GDVDVLITHP DGRSHRGIFS RLLDSLRQEG FLTDDLVSQE ENGQQQKYLG VCRLPGPGRR HRRLDIIVVP YSEFACALLY FTGSAHFNRS MRALAKTKGM SLSEHALSTA VVRNTHGCKV GPGRVLPTPT EKDVFRLLGL PYREPAERDW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |