missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PNMT Protein
A cDNA sequence encoding the PNMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | PNMT Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922459
|
enQuireBio™
QP13083-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912459
|
enQuireBio™
QP13083-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902459
|
enQuireBio™
QP13083-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PNMT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The PNMT protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSGADRSPNA GAAPDSAPGQ AAVASAYQRF EPRAYLRNNY APPRGDLCNP NGVGPWKLRC LAQTFATGEV SGRTLIDIGS GPTVYQLLSA CSHFEDITMT DFLEVNRQEL GRWLQEEPGA FNWSMYSQHA CLIEGKGECW QDKERQLRAR VKRVLPIDVH QPQPLGAGSP APLPADALVS AFCLEAVSPD LASFQRALDH ITTLLRPGGH LLLIGALEES WYLAGEARLT VVPVSEEEVR EALVRSGYKV RDLRTYIMPA HLQTGVDDVK GVFFAWAQKV GL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |