Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PMP2 / FABP8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PMP2 / FABP8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8590-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055451
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_002668.1
PMP2 / FABP8 Protein
Research Use Only
PMP2
Recombinant Protein
E. coli
MSNKFLGTWK LVSSENFDDY MKALGVGLAT RKLGNLAKPT VIISKKGDII TIRTESTFKN TEISFKLGQE FEETTADNRK TKSIVTLQRG SLNQVQRWDG KETTIKRKLV NGKMVAECKM KGVVCTRIYE KV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5375
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol