missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PLTP Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLTP, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6507-ye-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16083790

  • 1740.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001229849.1
PLTP Protein
Research Use Only
PLTP
Recombinant Protein
Yeast
EFPGCKIRVT SKALELVKQE GLRFLEQELE TITIPDLRGK EGHFYYNISE VKVTELQLTS SELDFQPQQE LMLQITNASL GLRFRRQLLY WFFYDGGYIN ASAEGVSIRT GLELSRDPAG RMKVSNVSCQ ASVSRMHAAF GGTFKKVYDF LSTFITSGMR FLLNQQICPV LYHAGTVLLN SLLDTVPVRS SVDELVGIDY SLMKDPVAST SNLDMDFRGA FFPLTERNWS LPNRAVEPQL QEEERMVYVA FSEFFFDSAM ESYFRAGALQ LLLVGDKVPH DLDMLLRATY FGSIVLLSPA VIDSPLKLEL RVLAPPRCTI KPSGTTISVT ASVTIALVPP DQPEVQLSSM TMDARLSAKM ALRGKALRTQ LDLRRFRIYS NHSALESLAL IPLQAPLKTM LQIGVMPMLN ERTWRGVQIP LPEGINFVHE VVTNHAGFLT IGADLHFAKG LREVIEKNRP ADVRASTAPT PSTAAV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5360
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales