Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLTP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLTP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6507-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001229849.1
PLTP Protein
Research Use Only
PLTP
Recombinant Protein
Yeast
EFPGCKIRVT SKALELVKQE GLRFLEQELE TITIPDLRGK EGHFYYNISE VKVTELQLTS SELDFQPQQE LMLQITNASL GLRFRRQLLY WFFYDGGYIN ASAEGVSIRT GLELSRDPAG RMKVSNVSCQ ASVSRMHAAF GGTFKKVYDF LSTFITSGMR FLLNQQICPV LYHAGTVLLN SLLDTVPVRS SVDELVGIDY SLMKDPVAST SNLDMDFRGA FFPLTERNWS LPNRAVEPQL QEEERMVYVA FSEFFFDSAM ESYFRAGALQ LLLVGDKVPH DLDMLLRATY FGSIVLLSPA VIDSPLKLEL RVLAPPRCTI KPSGTTISVT ASVTIALVPP DQPEVQLSSM TMDARLSAKM ALRGKALRTQ LDLRRFRIYS NHSALESLAL IPLQAPLKTM LQIGVMPMLN ERTWRGVQIP LPEGINFVHE VVTNHAGFLT IGADLHFAKG LREVIEKNRP ADVRASTAPT PSTAAV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5360
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol