Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLSCR3 Protein
A cDNA sequence encoding the PLSCR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PLSCR3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15972439
|
enQuireBio™
QP13078-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962439
|
enQuireBio™
QP13078-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952439
|
enQuireBio™
QP13078-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PLSCR3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PLSCR3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGYLPP KGYAPSPPPP YPVTPGYPEP ALHPGPGQAP VPAQVPAPAP GFALFPSPGP VALGSAAPFL PLPGVPSGLE FLVQIDQILI HQKAERVETF LGWETCNRYE LRSGAGQPLG QAAEESNCCA RLCCGARRPL RVRLADPGDR EVLRLLRPLH CGCSCCPCGL QEMEVQAPPG TTIGHVLQTW HPFLPKFSIQ DADRQTVLRV VGPCWTCGCG TDTNFEVKTR DESRSVGRIS KQWGGLVREA LTDADDFGLQ FPLDLDVR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |