Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Plexin-A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Plexin-A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8790-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_115618.3
Plexin-A1 Protein
Research Use Only
PLXNA1
Recombinant Protein
E. coli
RAGGGSQPPF RTFSASDWGL THLVVHEQTG EVYVGAVNRI YKLSGNLTLL RAHVTGPVED NEKCYPPPSV QSCPHGLGST DNVNKLLLLD YAANRLLACG SASQGICQFL RLDDLFKLGE PHHRKEHYLS SVQEAGSMAG VLIAGPPGQG QAKLFVGTPI DGKSEYFPTL SSRRLMANEE DADMFGFVYQ DEFVSSQLKI PSDTLSKFPA FDIYYVYSFR SEQFVYYLTL QLDTQLTSPD AAGEHFFTSK IVRLCVDDPK FYSYV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5361
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol