Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLCD4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLCD4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8084-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042571
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_116115.1
PLCD4 Protein
Research Use Only
PLCD4
Recombinant Protein
E. coli
MASLLQDQLT TDQDLLLMQE GMPMRKVRSK SWKKLRYFRL QNDGMTVWHA RQARGSAKPS FSISDVETIR NGHDSELLRS LAEELPLEQG FTIVFHGRRS NLDLMANSVE EAQIWMRGLQ LLVDLVTSMD HQERLDQWLS DWFQRGDKNQ DGKMSFQEVQ RLLHLMNVEM DQEYAFSLFQ AADTSQSGTL EGEEFVQFYK ALTKRAEVQE LFESFSADGQ KLTLLEFLDF LQEEQKERDC TSELALELID RYEPSDSGKL RHVLSMDGFL SYLCSKDGDI FNPACLPIYQ DMTQPLNHYF ICSSHNTYLV GDQLCGQSSV EGYIRALKRG CRCVEVDVWD GPSGEPVVYH GHTLTSRILF KDVVATVAQY AFQTSDYPVI LSLETHCSWE QQQTMARHLT EILGEQLLST TLDGVLPTQL PSPEELRRKI LVKGKKLTLE EDLEYEEEEA EPELEESELA LESQFETEPE PQEQNLQNKD KKKKSKPILC PALSSLVIYL KSVSFRSFTH SKEHYHFYEI SSFSETKAKR LIKEAGNEFV QHNTWQLSRV YPSGLRTDSS NYNPQELWNA GCQMVAMNMQ TAGLEMDICD GHFRQNGGCG YVLKPDFLRD IQSSFHPEKP ISPFKAQTLL IQVISGQQLP KVDKTKEGSI VDPLVKVQIF GVRLDTARQE TNYVENNGFN PYWGQTLCFR VLVPELAMLR FVVMDYDWKS RNDFIGQYTL PWTCMQQGYR HIHLLSKDGI SLRPASIFVY ICIQEGLEGD ES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84812
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol