Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLAUR / CD87 / uPAR Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLAUR / CD87 / uPAR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6503-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053770
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001005376.1
PLAUR / CD87 / uPAR Protein
Research Use Only
PLAUR
Recombinant Protein
E. coli
LRCMQCKTNG DCRVEECALG QDLCRTTIVR LWEEGEELEL VEKSCTHSEK TNRTLSYRTG LKITSLTEVV CGLDLCNQGN SGRAVTYSRS RYLECISCGS SDMSCERGRH QSLQCRSPEE QCLDVVTHWI QEGEEGRPKD DRHLRGCGYL PGCPGSNGFH NNDTFHFLKC CNTTKCNEGP ILELENLPQN GRQCYSCKGN STHGCSSEET FLIDCRGPMN QCLVATGTHE PKNQSYMVRG CATASMCQHA HLGDAFSMNH IDVSCCTKSG CNHPDLDVQY RSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5329
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol