Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Plastin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Plastin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6289-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002289.2
Plastin-2 Protein
Research Use Only
LCP1
Recombinant Protein
E. coli
ARGSVSDEEM MELREAFAKV DTDGNGYISF NELNDLFKAA CLPLPGYRVR EITENLMATG DLDQDGRISF DEFIKIFHGL KSTDVAKTFR KAINKKEGIC AIGGTSEQSS VGTQHSYSEE EKYAFVNWIN KALENDPDCR HVIPMNPNTN DLFNAVGDGI VLCKMINLSV PDTIDERTIN KKKLTPFTIQ ENLNLALNSA SAIGCHVVNI GAEDLKEGKP YLVLGLLWQV IKIGLFADIE LSRNEALIAL LREGESLEDL MKLSPEELLL RWANYHLENA GCNKIGNFST DIKDSKAYYH LLEQVAPKGD EEGVPAVVID MSGLREKDDI QRAECMLQQA ERLGCRQFVT ATDVVRGNPK LNLAFIANLF NRYPALHKPE NQDIDWGALE GETREERTFR NWMNSLGVNP RVNHLYSDLS DALVIFQLYE KIKVPVDWNR VNKPPYPKLG GNMKKLENCN YAVELGKNQA KFSLVGIGGQ DLNEGNRTLT LALIWQLMRR YTLNILEEIG GGQKVNDDII VNWVNETLRE AKKSSSISSF KDPKISTSLP VLDLIDAIQP GSINYDLLKT ENLNDDEKLN NAKYAISMAR KIGARVYALP EDLVEVNPKM VMTVFACLMG KGMKRV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3936
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol