Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Plasminogen Protein
A DNA sequence encoding the Human Plasminogen, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 620.00€
Especificaciones
Nombre Plasminogen Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15943628 Ver documentos enQuireBio™
QP10364-EC-10UG
10 μg 105.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-07-2020
Añadir a la cesta
15963628 Ver documentos enQuireBio™
QP10364-EC-50UG
50 μg 267.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-07-2020
Añadir a la cesta
15933628 Ver documentos enQuireBio™
QP10364-EC-100UG
100 μg 352.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-07-2020
Añadir a la cesta
15953628 Ver documentos enQuireBio™
QP10364-EC-250UG
250 μg 620.00€
250 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Plasminogen Protein
Untagged
Human
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
NP_000292.1
Recombinant Protein
E. coli
VYLSECKTGN GKNYRGTMSK TKNGITCQKW SSTSPHRPRF SPATHPSEGL EENYCRNPDN DPQGPWCYTT DPEKRYDYCD ILECEEECMH CSGENYDGKI SKTMSGLECQ AWDSQSPHAH GYIPSKFPNK NLKKNYCRNP DRELRPWCFT TDPNKRWELC DIPRCTTPPP SSGPTYQCLK GTGENYRGNV AVTVSGHTCQ HWSAQTPHTH NRTPENFPCK NLDENYCRNP DGKRAPWCHT TNSQVRWEYC KIPSCDSSP
5340
PLG