Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Placental Lactogen / CSH1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Placental Lactogen / CSH1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8713-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001308.1
Placental Lactogen / CSH1 Protein
Research Use Only
CSH1
Recombinant Protein
E. coli
VQTVPLSRLF DHAMLQAHRA HQLAIDTYQE FEETYIPKDQ KYSFLHDSQT SFCFSDSIPT PSNMEETQQK SNLELLRISL LLIESWLEPV RFLRSMFANN LVYDTSDSDD YHLLKDLEEG IQTLMGRLED GSRRTGQILK QTYSKFDTNS HNHDALLKNY GLLYCFRKDM DKVETFLRMV QCRSVEGSCG F
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1442
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol