Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G7 Protein
A cDNA sequence encoding the PLA2G7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre PLA2G7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15952429
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13074-HIS-HEK-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15942429
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13074-HIS-HEK-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15932429
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13074-HIS-HEK-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
PLA2G7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PLA2G7 protein is supplied in 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 50% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MVPPKLHVLF CLCGCLAVVY PFDWQYINPV AHMKSSAWVN KIQVLMAAAS FGQTKIPRGN GPYSVGCTDL MFDHTNKGTF LRLYYPSQDN DRLDTLWIPN KEYFWGLSKF LGTHWLMGNI LRLLFGSMTT PANWNSPLRP GEKYPLVVFS HGLGAFRTLY SAIGIDLASH GFIVAAVEHR DRSASATYYF KDQSAAEIGD KSWLYLRTLK QEEETHIRNE QVRQRAKECS QALSLILDID HGKPVKNALD LKFDMEQLKD SIDREKIAVI GHSFGGATVI QTLSEDQRFR CGIALDAWMF PLGDEVYSRI PQPLFFINSE YFQYPANIIK MKKCYSPDKE RKMITIRGSV HQNFADFTFA TGKIIGHMLK LKGDIDSNVA IDLSNKASLA FLQKHLGLHK DFDQWDCLIE GDDENLIPGT NINTTNQHIM LQNSSGIEKY N
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.