missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G7 Protein
A cDNA sequence encoding the PLA2G7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PLA2G7 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922429
|
enQuireBio™
QP13074-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912429
|
enQuireBio™
QP13074-HIS-EC-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902429
|
enQuireBio™
QP13074-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PLA2G7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PLA2G7 protein is supplied in 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVPPKLHVLF CLCGCLAVVY PFDWQYINPV AHMKSSAWVN KIQVLMAAAS FGQTKIPRGN GPYSVGCTDL MFDHTNKGTF LRLYYPSQDN DRLDTLWIPN KEYFWGLSKF LGTHWLMGNI LRLLFGSMTT PANWNSPLRP GEKYPLVVFS HGLGAFRTLY SAIGIDLASH GFIVAAVEHR DRSASATYYF KDQSAAEIGD KSWLYLRTLK QEEETHIRNE QVRQRAKECS QALSLILDID HGKPVKNALD LKFDMEQLKD SIDREKIAVI GHSFGGATVI QTLSEDQRFR CGIALDAWMF PLGDEVYSRI PQPLFFINSE YFQYPANIIK MKKCYSPDKE RKMITIRGSV HQNFADFTFA TGKIIGHMLK LKGDIDSNVA IDLSNKASLA FLQKHLGLHK DFDQWDCLIE GDDENLIPGT NINTTNQHIM LQNSSGIEKY N | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |