Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G2D / Phospholipase A2 IID Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLA2G2D / Phospholipase A2 IID, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8240-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053491
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001258743.1
PLA2G2D / Phospholipase A2 IID Protein
Research Use Only
PLA2G2D
Recombinant Protein
E. coli
ILNLNKMVKQ VTGKMPILSY WPYGCHCGLG GRGQPKDATD WCCQTHDCCY DHLKTQGCSI YKDYYRYNFS QGNIHCSDKG SWCEQQLCAC DKEVAFCLKR NLDTYQKRLR FYWRPHCRGQ TPGC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
26279
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol