missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G2A Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLA2G2A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8710-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16056071

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_000291.1
PLA2G2A Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
5320
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Pla2g2a
Recombinant Protein
E. coli
NLVNFHRMIK LTTGKEAALS YGFYGCHCGV GGRGSPKDAT DRCCVTHDCC YKRLEKRGCG TKFLSYKFSN SGSRITCAKQ DSCRSQLCEC DKAAATCFAR NKTTYNKKYQ YYSNKHCRGS TPRC
Videos
Documentos