Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G10 Protein
A cDNA sequence encoding the PLA2G10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
103.00€ - 4464.00€
Especificaciones
Nombre PLA2G10 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15912419 Ver documentos enQuireBio™
QP13071-10UG
10 μg 160.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15922419 Ver documentos enQuireBio™
QP13071-1MG
1 mg 4464.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15932419 Ver documentos enQuireBio™
QP13071-2UG
2 μg 103.00€
2 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
PLA2G10 Protein
His
Human
Greater than 95% as determined by SDS PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGPLPVCLPI MLLLLLPSLL LLLLLPGPGS GEASRILRVH RRGILELAGT VGCVGPRTPI AYMKYGCFCG LGGHGQPRDA IDWCCHGHDC CYTRAEEAGC SPKTERYSWQ CVNQSVLCGP AENKCQELLC KCDQEIANCL AQTEYNLKYL FYPQFLCEPD SPKCD