missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PL 12 Protein

A cDNA sequence encoding the PL 12 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 5905.00€

Especificaciones

Nombre PL 12 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15942409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13068-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15932409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13068-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15922409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13068-1MG
1 mg
5905.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

PL 12 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PL-12 is supplied in16mM HEPES buffer pH 8.0, 250mM sodium chloride, and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MDSTLTASEI RQRFIDFFKR NEHTYVHSSA TIPLDDPTLL FANAGMNQFK PIFLNTIDPS HPMAKLSRAA NTQKCIRAGG KHNDLDDVGK DVYHHTFFEM LGSWSFGDYF KELACKMALE LLTQEFGIPI ERLYVTYFGG DEAAGLEADL ECKQIWQNLG LDDTKILPGN MKDNFWEMGD TGPCGPCSEI HYDRIGGRDA AHLVNQDDPN VLEIWNLVFI QYNREADGIL KPLPKKSIDT GMGLERLVSV LQNKMSNYDT DLFVPYFEAI QKGTGARPYT GKVGAEDADG IDMAYRVLAD HARTITVALA DGGRPDNTGR GYVLRRILRR AVRYAHEKLN ASRGFFATLV DVVVQSLGDA FPELKKDPDM VKDIINEEEV QFLKTLSRGR RILDRKIQSL GDSKTIPGDT AWLLYDTYGF PVDLTGLIAE EKGLVVDMDG FEEERKLAQL KSQGKGAGGE DLIMLDIYAI EELRARGLEV TDDSPKYNYH LDSSGSYVFE NTVATVMALR REKMFVEEVS TGQECGVVLD KTCFYAEQGG QIYDEGYLVK VDDSSEDKTE FTVKNAQVRG GYVLHIGTIY GDLKVGDQVW LFIDEPRRRP IMSNHTATHI LNFALRSVLG EADQKGSLVA PDRLRFDFTA KGAMSTQQIK KAEEIANEMI EAAKAVYTQD CPLAAAKAIQ GLRAVFDETY PDPVRVVSIG VPVSELLDDP SGPAGSLTSV EFCGGTHLRN SSHAGAFVIV TEEAIAKGIR RIVAVTGAEA QKALRKAESL KKCLSVMEAK VKAQTAPNKD VQREIADLGE ALATAVIPQW QKDELRETLK SLKKVMDDLD RASKADVQKR VLEKTKQFID SNPNQPLVIL EMESGASAKA LNEALKLFKM HSPQTSAMLF TVDNEAGKIT CLCQVPQNAA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications