Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PKLR / PKRL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PKLR / PKRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000289.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5313 |
Nombre | PKLR / PKRL Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15961609
|
enQuireBio™
QP1281-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15981609
|
enQuireBio™
QP1281-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15971609
|
enQuireBio™
QP1281-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15991609
|
enQuireBio™
QP1281-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15901619
|
enQuireBio™
QP1281-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15911619
|
enQuireBio™
QP1281-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000289.1 | |
PKLR / PKRL Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5313 | |
Research Use Only | |
Pklr | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSIQENISSL QLRSWVSKSQ RDLAKSILIG APGGPAGYLR RASVAQLTQE LGTAFFQQQQ LPAAMADTFL EHLCLLDIDS EPVAARSTSI IATIGPASRS VERLKEMIKA GMNIARLNFS HGSHEYHAES IANVREAVES FAGSPLSYRP VAIALDTKGP EIRTGILQGG PESEVELVKG SQVLVTVDPA FRTRGNANTV WVDYPNIVRV VPVGGRIYID DGLISLVVQK IGPEGLVTQV ENGGVLGSRK GVNLPGAQVD LPGLSEQDVR DLRFGVEHGV DIVFASFVRK ASDVAAVRAA LGPEGHGIKI ISKIENHEGV KRFDEILEVS DGIMVARGDL GIEIPAEKVF LAQKMMIGRC NLAGKPVVCA TQMLESMITK PRPTRAETSD VANAVLDGAD CIMLSGETAK GNFPVEAVKM QHAIAREAEA AVYHRQLFEE LRRAAPLSRD PTEVTAIGAV EAAFKCCAAA IIVLTTTGRS AQLLSRYRPR AAVIAVTRSA QAARQVHLCR GVFPLLYREP PEAIWADDVD RRVQFGIESG KLRGFLRVGD LVIVVTGWRP GSGYTNIMRV LSIS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |