Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI3K?D946GST Protein
A cDNA sequence encoding the PI3K?D946GST was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 695.00€
Especificaciones
Nombre | PI3K?D946GST Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912359
|
enQuireBio™
QP13051-1UG |
1 μg |
212.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922359
|
enQuireBio™
QP13051-2.5UG |
2.5 μg |
389.00€
2.50 microgramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932359
|
enQuireBio™
QP13051-5UG |
5 μg |
695.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PI3K?D946GST Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
GST | |
Greater than 95.0% as determined by SDS Page. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
0.4 mg/ml solution in 25mM Tris-HCl, pH 8.0, 50mM NaCl, 0.5mM MgCl2, and 50% glycerol. |