Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phylloquinone omega-hydroxylase CYP4F11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phylloquinone omega-hydroxylase CYP4F11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8115-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001122404.1
Phylloquinone omega-hydroxylase CYP4F11 Protein
Research Use Only
CYP4F11
Recombinant Protein
E. coli
TYTFYDNCRR LQCFPQPPKQ NWFWGHQGLV TPTEEGMKTL TQLVTTYPQG FKLWLGPTFP LLILCHPDII RPITSASAAV APKDMIFYGF LKPWLGDGLL LSGGDKWSRH RRMLTPAFHF NILKPYMKIF NKSVNIMHDK WQRLASEGSA RLDMFEHISL MTLDSLQKCV FSFESNCQEK PSEYIAAILE LSAFVEKRNQ QILLHTDFLY YLTPDGQRFR RACHLVHDFT DAVIQERRCT LPTQGIDDFL KNKAKSKTLD FIDVLLLSKD EDGKELSDED IRAEADTFMF EGHDTTASGL SWVLYHLAKH PEYQEQCRQE VQELLKDREP IEIEWDDLAQ LPFLTMCIKE SLRLHPPVPV ISRCCTQDFV LPDGRVIPKG IVCLINIIGI HYNPTVWPDP EVYDPFRFDQ ENIKERSPLA FIPFSAGPRN CIGQAFAMAE MKVVLALTLL HFRILPTHTE PRRKPELILR AEGGLWLRVE PLGANSQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57834
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol