Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHPT1 / PHP14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PHPT1 / PHP14, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001129333.1
ID de gen (Entrez) 29085
Nombre PHPT1 / PHP14 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16063680
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6491-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16013690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6491-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073680
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6491-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093680
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6491-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16003690
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6491-YE-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16083680
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6491-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001129333.1
PHPT1 / PHP14 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
29085
Research Use Only
PHPT1
Recombinant Protein
Yeast
MAVADLALIP DVDIDSDGVF KYVLIRVHSA PRSGAPAAES KEIVRGYKWA EYHADIYDKV SGDMQKQGCD CECLGGGRIS HQSQDKKIHV YGYSMAYGPA QHAISTEKIK AKYPDYEVTW ANDGY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.