Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHPT1 / PHP14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PHPT1 / PHP14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6491-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073680
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001129333.1
PHPT1 / PHP14 Protein
Research Use Only
PHPT1
Recombinant Protein
Yeast
MAVADLALIP DVDIDSDGVF KYVLIRVHSA PRSGAPAAES KEIVRGYKWA EYHADIYDKV SGDMQKQGCD CECLGGGRIS HQSQDKKIHV YGYSMAYGPA QHAISTEKIK AKYPDYEVTW ANDGY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29085
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol