Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphoserine phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphoserine phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6549-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054080
Cantidad Precio
1 406.00€ / 100 microgramos
6 379.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_004568.2
Phosphoserine phosphatase Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5723
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PSPH
Recombinant Protein
E. coli
MVSHSELRKL FYSADAVCFD VDSTVIREEG IDELAKICGV EDAVSEMTRR AMGGAVPFKA ALTERLALIQ PSREQVQRLI AEQPPHLTPG IRELVSRLQE RNVQVFLISG GFRSIVEHVA SKLNIPATNV FANRLKFYFN GEYAGFDETQ PTAESGGKGK VIKLLKEKFH FKKIIMIGDG ATDMEACPPA DAFIGFGGNV IRQQVKDNAK WYITDFVELL GELEE